Imprimer
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Acetyl-1H-indazole
OR30885-1G OR30885-500MG
APOSOR30885-1GEA 329 EUR
APOSOR30885-1G APOSOR30885-500MG
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869763
Numéro CAS: 1001906-63-3