Imprimer
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30838-1G OR30838-5G OR30838-10G
APOSOR30838-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30838-1G APOSOR30838-5G APOSOR30838-10G
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007842
Numéro CAS: 1082041-34-6