Imprimer
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30826-1G OR30826-250MG OR30826-5G
APOSOR30826-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30826-1G APOSOR30826-250MG APOSOR30826-5G
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297363
Numéro CAS: 51105-90-9