Imprimer
Dihydrofuran-3(2H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one
OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 29 EUR
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formule: C₄H₆O₂
Poids moléculaire: 86.09 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Densité: 1.1124 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778393
Numéro CAS: 22929-52-8