(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06799478 Numéro CAS: 714971-28-5 |