Imprimer
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR308156-1G OR308156-250MG OR308156-5G
APOSOR308156-1GEA 0 EUR
APOSOR308156-1G APOSOR308156-250MG APOSOR308156-5G
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799477
Numéro CAS: 215917-99-0