(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₇NO₅ Point de fusion: 127…134 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200662 Numéro CAS: 868689-63-8 |