Imprimer
1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR308139-1G OR308139-5G OR308139-25G
APOSOR308139-1GEA 178 EUR
APOSOR308139-1G APOSOR308139-5G APOSOR308139-25G
1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
1-Methylpyrrolidin-3-amine
Formule: C₅H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971801
Numéro CAS: 13220-27-4