Imprimer
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR308129-1G OR308129-5G
APOSOR308129-1GEA 186 EUR
APOSOR308129-1G APOSOR308129-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Poids moléculaire: 228.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800387
Numéro CAS: 138022-04-5