Imprimer
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR308127-1G OR308127-250MG
APOSOR308127-1GEA 40.1 EUR
APOSOR308127-1G APOSOR308127-250MG
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910295
Numéro CAS: 1212377-10-0