(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₂ClNO₂ Poids moléculaire: 153.6073 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12547468 Numéro CAS: 218594-79-7 |