1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Boc-4-Amino-4-methylpiperidine, tert-Butyl 4-amino-4-methylpiperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Poids moléculaire: 214.3100 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03265497 Numéro CAS: 343788-69-2 |