Imprimer
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Diazaspiro[3.4]octane, N6-BOC protected, tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
OR308111-100MG OR308111-1G OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA 58 EUR
APOSOR308111-100MG APOSOR308111-1G APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234738
Numéro CAS: 885270-86-0