Imprimer
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 43.5 EUR
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 120 °C/10mmHg
Densité: 1,0727 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09758972
Numéro CAS: 17205-02-6