Imprimer
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR308095-10G OR308095-5G
APOSOR308095-10GEA 171 EUR
APOSOR308095-10G APOSOR308095-5G
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
3-Aminocyclobutanone hydrochloride
Formule: C₄H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923220
Numéro CAS: 1035374-20-9