Imprimer
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 89.9 EUR
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 111…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11099896
Numéro CAS: 1212395-34-0