Imprimer
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR308087-1G OR308087-5G
APOSOR308087-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308087-1G APOSOR308087-5G
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034952
Numéro CAS: 5454-82-0