3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18803553 Numéro CAS: 933728-33-7 |