Imprimer
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-1-tert-Butyl 2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
OR308067-1G OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA 97.3 EUR
APOSOR308067-1G APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 244.2875 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115328
Numéro CAS: 796096-64-5