Imprimer
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 85.7 EUR
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059264
Numéro CAS: 915411-02-8