Imprimer
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308047-10G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-10GEA 183 EUR
APOSOR308047-10G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Formule: C7H4BrClN2
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09880132
Numéro CAS: 1000340-39-5