Imprimer
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-7-azaindole-3-carboxylic acid
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 95.7 EUR
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09965908
Numéro CAS: 849068-61-7