Imprimer
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol
OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 89.9 EUR
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formule: C₉H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 187.24 g/mol
Point d'ébullition: 268…273 °C
Point de fusion: 55 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656141
Numéro CAS: 142253-56-3