Imprimer
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR308024-25G OR308024-5G
APOSOR308024-25GEA 89.9 EUR
APOSOR308024-25G APOSOR308024-5G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point d'ébullition: 341,6 °C/ 760mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179028
Numéro CAS: 183062-96-6