Imprimer
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 0 EUR
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Formule: C₉H₁₆INO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09951816
Numéro CAS: 253176-94-2