Imprimer
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
OR308006-1G OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA 40.6 EUR
APOSOR308006-1G APOSOR308006-5G
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Formule: C₄H₈O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17015894
Numéro CAS: 6246-06-6