Imprimer
3-Iodooxetane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR308004-1G OR308004-5G
APOSOR308004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308004-1G APOSOR308004-5G
3-Iodooxetane
3-Iodooxetane
Formule: C₃H₅IO
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544403
Numéro CAS: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3,III