Imprimer
Isothiocyanate de 2-bromophényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR3080-1G OR3080-5G
APOSOR3080-1GEA 21.5 EUR
APOSOR3080-1G APOSOR3080-5G
Isothiocyanate de 2-bromophényle 98%
Isothiocyanate de 2-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNS
Point d'ébullition: 257 °C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,591 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004799
Numéro CAS: 13037-60-0