Imprimer
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307997-1G OR307997-5G
APOSOR307997-1GEA 310 EUR
APOSOR307997-1G APOSOR307997-5G
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787799
Numéro CAS: 948294-45-9