(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-(+)-Isopropanolamine
Formule:
C₃H₉NO Point d'ébullition: 160 °C Point de fusion: 19…26 °C Densité: 0,954 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064429 Numéro CAS: 2799-17-9 EINECS: 220-533-4 UN: 3259 ADR: 8,II |