Imprimer
4-Chloro-5,7-diméthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 301 EUR
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-diméthylquinoléine
4-Chloro-5,7-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 352205-97-1