Imprimer
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307958-1G OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA 348 EUR
APOSOR307958-1G APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08754055
Numéro CAS: 657391-86-1