Imprimer
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7-Chloroquinolin-4-amine
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828822
Numéro CAS: 1198-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III