Imprimer
4-Amino-6-bromoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307942-1G OR307942-5G
APOSOR307942-1GEA 140 EUR
APOSOR307942-1G APOSOR307942-5G
4-Amino-6-bromoquinoline
4-Amino-6-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407953
Numéro CAS: 65340-73-0