Imprimer
4,8-Dichloro-2-méthylquinoléine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 128 EUR
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-méthylquinoléine 97%
4,8-Dichloro-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75896-69-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III