Imprimer
4,6-Dichloro-8-méthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307931-1G OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA 169 EUR
APOSOR307931-1G APOSOR307931-5G
4,6-Dichloro-8-méthylquinoléine
4,6-Dichloro-8-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 948292-34-0