Imprimer
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C7H5BrO3
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03265705
Numéro CAS: 3883-95-2