Imprimer
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307918-1G OR307918-5G
APOSOR307918-1GEA 293 EUR
APOSOR307918-1G APOSOR307918-5G
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Formule: C₁₂H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787670
Numéro CAS: 948291-66-5