Imprimer
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307913-1G OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA 301 EUR
APOSOR307913-1G APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02741714
Numéro CAS: 351363-12-7