Imprimer
2-Chloro-3,8-diméthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 293 EUR
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chloro-3,8-diméthylquinoléine
2-Chloro-3,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 108097-04-7