Imprimer
2-Chloro-3,7-diméthylquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307902-1G OR307902-5G
APOSOR307902-1GEA 284 EUR
APOSOR307902-1G APOSOR307902-5G
2-Chloro-3,7-diméthylquinoléine 98%
2-Chloro-3,7-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 73863-46-4