Imprimer
2-Chloro-3,6-diméthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 259 EUR
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chloro-3,6-diméthylquinoléine
2-Chloro-3,6-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 132118-28-6