Imprimer
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307870-1G OR307870-5G
APOSOR307870-1GEA 259 EUR
APOSOR307870-1G APOSOR307870-5G
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Formule: C₁₂H₁₁BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260431
Numéro CAS: 930570-34-6