Imprimer
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307862-1G OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA 277 EUR
APOSOR307862-1G APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669723
Numéro CAS: 917562-03-9