Imprimer
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307861-1G OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA 277 EUR
APOSOR307861-1G APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669722
Numéro CAS: 917562-02-8