Imprimer
4,6-Dichloro-2-méthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307856-1G OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA 188 EUR
APOSOR307856-1G APOSOR307856-5G
4,6-Dichloro-2-méthylquinoléine
4,6-Dichloro-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272372
Numéro CAS: 53342-53-3