Imprimer
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307841-1G OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA 219 EUR
APOSOR307841-1G APOSOR307841-5G
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₄
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437572
Numéro CAS: 892874-60-1