Imprimer
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloroquinoline-3-carbonitrile
OR307835-1G OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA 88.6 EUR
APOSOR307835-1G APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437566
Numéro CAS: 95104-21-5