Imprimer
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 106 EUR
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437565
Numéro CAS: 136812-21-0