Imprimer
7-Bromoquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307823-1G OR307823-5G
APOSOR307823-1GEA 301 EUR
APOSOR307823-1G APOSOR307823-5G
7-Bromoquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
7-Bromoquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437558
Numéro CAS: 892874-41-8